Merck
ENAH3035D3F3
Enamine
2-bromo-6-methoxy-4-nitrobenzonitrile
Größe auswählen
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-1724046-100MG
344,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1724046-100MG
344,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-6-methoxy-4-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O3/c1-14-8-3-5(11(12)13)2-7(9)6(8)4-10/h2-3H,1H3
InChIKey
LOUBKGJEFOBVOY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724046
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724046