Merck
ENAH2C5587C4
Enamine
3-bromopyrrolidine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
73,60 €
250 MG
86,60 €
500 MG
110,00 €
1 G
128,20 €
2.5 G
194,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-6487579-100MG
73,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
73,60 €
250 MG
86,60 €
500 MG
110,00 €
1 G
128,20 €
2.5 G
194,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.48
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6487579-100MG
73,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromopyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8BrN.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2;1H
InChIKey
GCKYGRPMTUNGBJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487579
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487579
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)