Wichtige Dokumente
ENAH2C558233
Enamine
methyl 6-amino-5-hydroxypyridine-2-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6482470-50MG
354,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6482470-50MG
354,40 €
Iupac Name
methyl 6-amino-5-hydroxypicolinate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2O3.ClH/c1-12-7(11)4-2-3-5(10)6(8)9-4;/h2-3,10H,1H3,(H2,8,9);1H
InChIKey
LCOBYZIGEGVJMV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482470
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)