Merck
ENAH2C55808D
Enamine
(3-chlorophenyl)[3-(difluoromethoxy)phenyl]methanone
Größe auswählen
100 MG
406,40 €
250 MG
562,40 €
500 MG
857,50 €
1 G
1.087,60 €
2.5 G
2.088,60 €
5 G
3.068,80 €
Lieferanten-SKU: EN300-6478396-100MG
406,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
406,40 €
250 MG
562,40 €
500 MG
857,50 €
1 G
1.087,60 €
2.5 G
2.088,60 €
5 G
3.068,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6478396-100MG
406,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-chlorophenyl)(3-(difluoromethoxy)phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H9ClF2O2/c15-11-5-1-3-9(7-11)13(18)10-4-2-6-12(8-10)19-14(16)17/h1-8,14H
InChIKey
JSINXGHOAFQILW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478396
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478396
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)