Merck
ENAH2C557F96
Enamine
[4-(propan-2-yl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl]methanamine
Größe auswählen
50 MG
444,10 €
100 MG
640,40 €
250 MG
893,90 €
500 MG
1.384,00 €
1 G
1.761,00 €
2.5 G
3.406,80 €
Lieferanten-SKU: EN300-6480725-50MG
444,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
444,10 €
100 MG
640,40 €
250 MG
893,90 €
500 MG
1.384,00 €
1 G
1.761,00 €
2.5 G
3.406,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6480725-50MG
444,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-isopropyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-7(2)8-3-9(4-8,5-10)11-6-8/h7H,3-6,10H2,1-2H3
InChIKey
NAXVQNOZZJQEAR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480725
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480725
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)