Merck
ENAH2C557C55
Enamine
methyl 2-amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
199,70 €
250 MG
264,70 €
500 MG
455,80 €
1 G
592,30 €
2.5 G
1.117,50 €
5 G
1.631,00 €
10 G
2.396,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-6473627-100MG
199,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
199,70 €
250 MG
264,70 €
500 MG
455,80 €
1 G
592,30 €
2.5 G
1.117,50 €
5 G
1.631,00 €
10 G
2.396,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.76
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6473627-100MG
199,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
185-186
Iupac Name
methyl amino(4-tert-butylphenyl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)10-7-5-9(6-8-10)11(14)12(15)16-4;/h5-8,11H,14H2,1-4H3;1H
InChIKey
FYHUABVEACULFO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473627
Melting Point
185-186
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473627
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)