Merck
ENAH2C557C33
Enamine
rac-(1R,3S)-3-(piperidine-1-carbonyl)cyclopentan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1.672,60 €
Lieferanten-SKU: EN300-6477224-100MG
332,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1.672,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6477224-100MG
332,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
((1S,3R)-3-aminocyclopentyl)(piperidin-1-yl)methanone
Inchi Code
1S/C11H20N2O/c12-10-5-4-9(8-10)11(14)13-6-2-1-3-7-13/h9-10H,1-8,12H2/t9-,10+/m0/s1
InChIKey
WAHDPUARNKQMPS-VHSXEESVSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477224
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)