Wichtige Dokumente
ENAH2C557B62
Enamine
1-(1H-pyrazol-4-yl)piperazine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6474932-50MG
427,20 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6474932-50MG
427,20 €
Iupac Name
1-(1H-pyrazol-4-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c1-3-11(4-2-8-1)7-5-9-10-6-7;;/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10);2*1H
InChIKey
MCLYAAHDMXBFGF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474932
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)