Merck
ENAH2C5577DE
Enamine
methyl 4-hydroxy-6-methylpyrimidine-5-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-6-methylpyrimidine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H8N2O3/c1-4-5(7(11)12-2)6(10)9-3-8-4/h3H,1-2H3,(H,8,9,10)
InChIKey
LWKRXOPAVRLNPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6301704
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6301704
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)