Merck
ENAH2C5572FF
Enamine
2-amino-2-(4-methanesulfonylphenyl)ethan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
262,10 €
250 MG
357,00 €
500 MG
609,20 €
1 G
769,10 €
2.5 G
1.464,60 €
Lieferanten-SKU: EN300-1720742-100MG
262,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
262,10 €
250 MG
357,00 €
500 MG
609,20 €
1 G
769,10 €
2.5 G
1.464,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1720742-100MG
262,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c1-14(12,13)8-4-2-7(3-5-8)9(10)6-11/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3
InChIKey
VOUMOWIBXBPBRZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720742
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720742
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)