Wichtige Dokumente
ENAH2C55684D
Enamine
4-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-832814-100MG
479,20 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-832814-100MG
479,20 €
Iupac Name
4-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-6-2-7(3-6,5(8)9)10-4-6/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
MMIUMWSBCLBMFV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832814
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)