Merck
ENAH2C555E86
Enamine
N-(1-cyano-1-ethylpropyl)acetamide
Größe auswählen
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1.741,50 €
5 G
2.556,60 €
10 G
3.768,20 €
Lieferanten-SKU: EN300-201232-100MG
344,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1.741,50 €
5 G
2.556,60 €
10 G
3.768,20 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-201232-100MG
344,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
66-68
Iupac Name
N-(1-cyano-1-ethylpropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c1-4-8(5-2,6-9)10-7(3)11/h4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
InChIKey
WKPMJCFAFDOIGJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201232
Melting Point
66-68
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201232
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)