Merck
ENAH2C555D61
Enamine
N-cyclopropyl-1-oxa-2,7-diazaspiro[4.5]dec-2-ene-3-carboxamide hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-322413-50MG
341,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-322413-50MG
341,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-cyclopropyl-1-oxa-2,7-diazaspiro[4.5]dec-3-ene-3-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17N3O2.ClH/c15-10(13-8-2-3-8)9-6-11(16-14-9)4-1-5-12-7-11;/h6,8,12,14H,1-5,7H2,(H,13,15);1H
InChIKey
AXCPIIYUAXPPGH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322413
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322413
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)