Merck
ENAH11E415D1
Enamine
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecan-5-one hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-2008556-50MG
433,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-2008556-50MG
433,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecan-5-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c11-8-1-4-10-7-9(8)2-5-12-6-3-9;/h10H,1-7H2;1H
InChIKey
CCTYAHCSSSXPBG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008556
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008556
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)