Merck
ENAH11E3B757
Enamine
4-(methanesulfonylmethyl)oxane-4-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
2.5 G
2.434,40 €
5 G
3.582,30 €
10 G
5.290,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-1992958-100MG
468,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
2.5 G
2.434,40 €
5 G
3.582,30 €
10 G
5.290,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1992958-100MG
468,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-((methylsulfonyl)methyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O5S/c1-14(11,12)6-8(7(9)10)2-4-13-5-3-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
SIRURNZZFNIYJR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1992958
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1992958
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)