Wichtige Dokumente
ENAH11E2611B
Enamine
methyl 2-(3-bromopropyl)benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1941770-50MG
357,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1941770-50MG
357,00 €
Iupac Name
methyl 2-(3-bromopropyl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-14-11(13)10-7-3-2-5-9(10)6-4-8-12/h2-3,5,7H,4,6,8H2,1H3
InChIKey
TWOSSTVSFCNWQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1941770
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)