Merck
ENAH11E0CE62
Enamine
tert-butyl N-[2-amino-2-(2-fluorophenyl)ethyl]carbamate
Größe auswählen
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1.078,50 €
1 G
1.371,00 €
2.5 G
2.645,00 €
5 G
3.890,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-1878975-50MG
354,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1.078,50 €
1 G
1.371,00 €
2.5 G
2.645,00 €
5 G
3.890,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1878975-50MG
354,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-2-(2-fluorophenyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H19FN2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)14/h4-7,11H,8,15H2,1-3H3,(H,16,17)
InChIKey
QOOKUBPKAQBBLF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878975
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878975
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)