Merck
ENAH11DD285F
Enamine
(2E)-3-[5-(dimethylsulfamoyl)pyridin-3-yl]prop-2-enoic acid
Größe auswählen
50 MG
384,30 €
100 MG
548,10 €
250 MG
761,30 €
500 MG
1.176,00 €
1 G
1.494,50 €
2.5 G
2.886,80 €
5 G
4.249,20 €
Lieferanten-SKU: EN300-1725703-50MG
384,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
384,30 €
100 MG
548,10 €
250 MG
761,30 €
500 MG
1.176,00 €
1 G
1.494,50 €
2.5 G
2.886,80 €
5 G
4.249,20 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1725703-50MG
384,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2E)-3-{5-[(dimethylamino)sulfonyl]-3-pyridinyl}-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O4S/c1-12(2)17(15,16)9-5-8(6-11-7-9)3-4-10(13)14/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)/b4-3+
InChIKey
RTXSBTMWKUJVNJ-ONEGZZNKSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725703
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725703
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)