Merck
ENAH11DD0AA8
Enamine
2-(5-bromopyridin-2-yl)ethan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
221,80 €
250 MG
297,20 €
500 MG
441,50 €
1 G
553,30 €
2.5 G
975,80 €
5 G
1.679,10 €
10 G
2.639,80 €
Lieferanten-SKU: EN300-1254272-100MG
221,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
221,80 €
250 MG
297,20 €
500 MG
441,50 €
1 G
553,30 €
2.5 G
975,80 €
5 G
1.679,10 €
10 G
2.639,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1254272-100MG
221,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(5-bromo-2-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c8-6-1-2-7(3-4-9)10-5-6/h1-2,5H,3-4,9H2
InChIKey
YSONVYGWEROTBG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1254272
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1254272
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)