Merck
ENAH0CD46409
Enamine
dimethyl(pent-4-yn-1-yl)amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
320,60 €
250 MG
438,90 €
500 MG
665,10 €
1 G
840,60 €
2.5 G
1.859,80 €
5 G
3.558,90 €
10 G
5.138,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-1709085-100MG
320,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
320,60 €
250 MG
438,90 €
500 MG
665,10 €
1 G
840,60 €
2.5 G
1.859,80 €
5 G
3.558,90 €
10 G
5.138,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1709085-100MG
320,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
133-134
Iupac Name
N,N-dimethylpent-4-yn-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-4-5-6-7-8(2)3;/h1H,5-7H2,2-3H3;1H
InChIKey
FOIGWWJMBTZPKE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709085
Melting Point
133-134
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709085
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)