Wichtige Dokumente
ENAH0CD45D93
Enamine
2-[(6S)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-yl]acetic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1705796-50MG
354,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1705796-50MG
354,40 €
Iupac Name
(S)-2-(5-azaspiro[2.4]heptan-6-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c10-7(11)3-6-4-8(1-2-8)5-9-6;/h6,9H,1-5H2,(H,10,11);1H/t6-;/m1./s1
InChIKey
NEJXVMPAMRYESG-FYZOBXCZSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705796
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)