Merck
ENAH049F30DD
Enamine
7-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-4-amine
Größe auswählen
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-1702636-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1702636-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-4-amine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c9-6-1-2-7(10)5-3-4-11-8(5)6/h1-2H,3-4,10H2
InChIKey
VDXFVXVRUDZOQZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702636
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702636
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)