Wichtige Dokumente
ENAH049F2BCE
Enamine
3-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)piperidine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1698653-100MG
461,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1698653-100MG
461,00 €
Iupac Name
3-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N3.2ClH/c1-7-8(2)13-10(12-7)9-4-3-5-11-6-9;;/h9,11H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13);2*1H
InChIKey
OJNZTGSJOWGQHI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698653
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)