Merck
ENAH049F2104
Enamine
2-(oxan-3-yl)ethane-1-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1.247,50 €
2.5 G
2.401,90 €
5 G
3.531,60 €
10 G
5.213,80 €
Lieferanten-SKU: EN300-1671698-100MG
461,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1.247,50 €
2.5 G
2.401,90 €
5 G
3.531,60 €
10 G
5.213,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1671698-100MG
461,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(tetrahydro-2H-pyran-3-yl)ethane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15NO3S/c8-12(9,10)5-3-7-2-1-4-11-6-7/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10)
InChIKey
MMJURONFNYIBFZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1671698
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1671698
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)