Wichtige Dokumente
ENAH049F1C94
Enamine
(1-bromocyclohexyl)methanamine hydrobromide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-199137-100MG
376,50 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-199137-100MG
376,50 €
Iupac Name
(1-bromocyclohexyl)methanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H14BrN.BrH/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7;/h1-6,9H2;1H
InChIKey
BICXEKFQDDFPPE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199137
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)