Merck
ENAH04257A7C
Enamine
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-amine
Größe auswählen
50 MG
346,60 €
100 MG
492,20 €
250 MG
684,60 €
500 MG
1.051,20 €
1 G
1.335,90 €
2.5 G
2.574,80 €
5 G
3.787,70 €
10 G
5.594,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-1662327-50MG
346,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
346,60 €
100 MG
492,20 €
250 MG
684,60 €
500 MG
1.051,20 €
1 G
1.335,90 €
2.5 G
2.574,80 €
5 G
3.787,70 €
10 G
5.594,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1662327-50MG
346,60 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-amine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c9-7-2-5-10-6-8(7)3-1-4-8/h7H,1-6,9H2
InChIKey
OKKSVCPRNITCFK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662327
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662327
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)