Merck
ENAH0424B96C
Enamine
tert-butyl N-[3-(2-aminoethyl)cyclobutyl]carbamate
Größe auswählen
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1.355,40 €
1 G
1.724,60 €
2.5 G
3.337,90 €
5 G
4.917,40 €
10 G
7.270,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-1440046-50MG
436,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1.355,40 €
1 G
1.724,60 €
2.5 G
3.337,90 €
5 G
4.917,40 €
10 G
7.270,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1440046-50MG
436,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3-(2-aminoethyl)cyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-8(7-9)4-5-12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
ZJZXBMLQEHSJGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440046
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440046
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)