Wichtige Dokumente
ENAH0424B7E7
Enamine
2-cyano-2-(oxan-4-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1272228-100MG
436,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1272228-100MG
436,30 €
Iupac Name
2-cyano-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H12ClNO3S/c9-14(11,12)6-8(5-10)7-1-3-13-4-2-7/h7-8H,1-4,6H2
InChIKey
BZEZYPKLXCTLQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272228
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)