Merck
ENAH0424AEF4
Enamine
(3-bromo-1,2-oxazol-5-yl)methanesulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.5
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3-bromoisoxazol-5-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H3BrClNO3S/c5-4-1-3(10-7-4)2-11(6,8)9/h1H,2H2
InChIKey
JYCJLFVEXBSOMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221762
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221762
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)