Merck
ENAH03BBFA21
Enamine
4-amino-3-(propan-2-yloxy)benzonitrile
Größe auswählen
100 MG
414,20 €
250 MG
571,50 €
500 MG
871,80 €
1 G
1.105,80 €
2.5 G
2.123,70 €
5 G
3.120,80 €
Lieferanten-SKU: EN300-1296103-100MG
414,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
414,20 €
250 MG
571,50 €
500 MG
871,80 €
1 G
1.105,80 €
2.5 G
2.123,70 €
5 G
3.120,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1296103-100MG
414,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-3-isopropoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-7(2)13-10-5-8(6-11)3-4-9(10)12/h3-5,7H,12H2,1-2H3
InChIKey
MOBYIROICQZPDG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296103
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296103
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)