Merck
ENAH03BB375A
Enamine
3,5-dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.92
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
150-151
Iupac Name
3,5-dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H3Br2N3/c7-4-1-9-3-6-10-2-5(8)11(4)6/h1-3H
InChIKey
UVTHYCYGHSMBEV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749190
Melting Point
150-151
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749190