Merck
ENAH03BB3735
Enamine
1,3-dimethyl 5-amino-2-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate
Größe auswählen
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1.176,00 €
2.5 G
2.261,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-749046-100MG
436,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1.176,00 €
2.5 G
2.261,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-749046-100MG
436,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
dimethyl 5-amino-2-hydroxyisophthalate
Inchi Code
1S/C10H11NO5/c1-15-9(13)6-3-5(11)4-7(8(6)12)10(14)16-2/h3-4,12H,11H2,1-2H3
InChIKey
SDBZNCSCSRGNKP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749046
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749046
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)