Merck
ENAH03A1B6C2
Enamine
methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)propanoate
Größe auswählen
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
Lieferanten-SKU: EN300-768773-100MG
126,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-768773-100MG
126,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C10H10BrFO3/c1-6(10(13)14-2)15-9-4-3-7(11)5-8(9)12/h3-6H,1-2H3
InChIKey
NOAYVKWCWPUSLE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768773
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768773
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)