Merck
ENAH03A1A290
Enamine
3,3-difluoro-6-methylpiperidin-2-one
Größe auswählen
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-724910-50MG
349,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-724910-50MG
349,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3-difluoro-6-methylpiperidin-2-one
Inchi Code
1S/C6H9F2NO/c1-4-2-3-6(7,8)5(10)9-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
WVMVYOZWXBWHGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724910
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724910
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)