Wichtige Dokumente
ENAH03A0E712
Enamine
2-[5-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1139163-50MG
384,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1139163-50MG
384,30 €
Iupac Name
2-(5-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H8F2N2O2/c1-11-6(7(8)9)4(3-10-11)2-5(12)13/h3,7H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
UNRKJGWANFYGMZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139163
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)