Merck
ENAH03A083CE
Enamine
hept-6-ene-1-sulfonamide
Größe auswählen
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-1120711-50MG
349,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1120711-50MG
349,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
hept-6-ene-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15NO2S/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10/h2H,1,3-7H2,(H2,8,9,10)
InChIKey
PJPQEMQFDCNBIG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120711
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120711
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)