Merck
ENAH03A01A15
Enamine
4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
5 G
3.428,90 €
10 G
5.063,00 €
Lieferanten-SKU: EN300-248710-100MG
448,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
5 G
3.428,90 €
10 G
5.063,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-248710-100MG
448,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O2S/c8-13(11,12)7-5-9-10-4-2-1-3-6(7)10/h5H,1-4H2
InChIKey
LRCPBFWWRQWSIR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248710
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248710
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)