Merck
ENAH03A00302
Enamine
1-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)cyclobutan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-1083288-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1083288-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)cyclobutanol
Inchi Code
1S/C7H10N2OS/c8-6-9-4-5(11-6)7(10)2-1-3-7/h4,10H,1-3H2,(H2,8,9)
InChIKey
SAIKUHHTEDORHO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083288
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083288
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)