Merck
ENAH03A00297
Enamine
benzenesulfonyl bromide
Größe auswählen
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-1081983-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1081983-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
19-20
Iupac Name
benzenesulfonyl bromide
Inchi Code
1S/C6H5BrO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
CGWWQPZGKPHLBU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081983
Melting Point
19-20
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081983
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)