Merck
ENAH039FE5B0
Enamine
2-aminopyridine-4-sulfonamide hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
423,30 €
100 MG
609,20 €
250 MG
849,70 €
500 MG
1.315,10 €
1 G
1.672,60 €
2.5 G
3.233,90 €
5 G
4.764,00 €
10 G
7.041,60 €
Lieferanten-SKU: EN300-1071953-50MG
423,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
423,30 €
100 MG
609,20 €
250 MG
849,70 €
500 MG
1.315,10 €
1 G
1.672,60 €
2.5 G
3.233,90 €
5 G
4.764,00 €
10 G
7.041,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1071953-50MG
423,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-aminopyridine-4-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7N3O2S.ClH/c6-5-3-4(1-2-8-5)11(7,9)10;/h1-3H,(H2,6,8)(H2,7,9,10);1H
InChIKey
ZOQPNPUCTWCLQA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071953
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071953
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)