Merck
ENAH038581F1
Enamine
3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol
Größe auswählen
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-767895-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-767895-100MG
380,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-7-5-8-3-2-4-9(12)10(8)11-6-7/h2-4,7,11-12H,5-6H2,1H3
InChIKey
ZCZDBNLDVLDFPO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-767895
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-767895
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)