Wichtige Dokumente
ENAH0385675F
Enamine
3-chloroprop-2-en-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-761629-100MG
223,10 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-761629-100MG
223,10 €
Iupac Name
(E)-3-chloroprop-2-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6ClN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-2H,3,5H2;1H/b2-1+;
InChIKey
RBJGWQYYFUCZDP-TYYBGVCCSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761629
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)