Wichtige Dokumente
ENA964504313
Enamine
6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}bicyclo[3.2.0]heptane-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-737733-100MG
474,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-737733-100MG
474,00 €
Iupac Name
6-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[3.2.0]heptane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10-6-7-4-8(11(15)16)5-9(7)10/h7-10H,4-6H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChIKey
JUEQEIOVZRBEEZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-737733
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)