Merck
ENA964467885
Enamine
N-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)methanesulfonamide
Größe auswählen
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-374166-50MG
349,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-374166-50MG
349,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C4H11NO4S/c1-10(8,9)5-4(2-6)3-7/h4-7H,2-3H2,1H3
InChIKey
VVAJAQDNGVTSIW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374166
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374166
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)