Wichtige Dokumente
ENA964467218
Enamine
5-fluoro-2-(propan-2-yloxy)benzene-1-sulfonyl chloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-fluoro-2-isopropoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H10ClFO3S/c1-6(2)14-8-4-3-7(11)5-9(8)15(10,12)13/h3-6H,1-2H3
InChIKey
CXPQORTYFWWSDZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-274113
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-274113
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)