Merck
ENA947417830
Enamine
2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-hydroxyazetidin-3-yl}acetic acid
Größe auswählen
100 MG
238,70 €
250 MG
320,60 €
500 MG
480,50 €
1 G
602,70 €
2.5 G
1.020,00 €
5 G
1.716,80 €
10 G
3.109,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-203425-100MG
238,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
238,70 €
250 MG
320,60 €
500 MG
480,50 €
1 G
602,70 €
2.5 G
1.020,00 €
5 G
1.716,80 €
10 G
3.109,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-203425-100MG
238,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-(tert-butoxycarbonyl)-3-hydroxyazetidin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO5/c1-9(2,3)16-8(14)11-5-10(15,6-11)4-7(12)13/h15H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
ZIMRMQDBEWKPRQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203425
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203425
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)