Merck
ENA947409066
Enamine
methyl 4-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
414,20 €
250 MG
571,50 €
500 MG
871,80 €
1 G
1.105,80 €
2.5 G
2.123,70 €
5 G
3.120,80 €
10 G
4.605,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-396655-100MG
414,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
414,20 €
250 MG
571,50 €
500 MG
871,80 €
1 G
1.105,80 €
2.5 G
2.123,70 €
5 G
3.120,80 €
10 G
4.605,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-396655-100MG
414,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,5-8)4-6(9)10-3;/h4-5,8H2,1-3H3;1H
InChIKey
JNNRODZJFFKGGF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396655
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396655
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)