Merck
ENA947408887
Enamine
5-amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-2-1-4(12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,12H2,(H2,13,14)
InChIKey
BSPCYPOCILQONI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396091
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396091
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)