Merck
ENA947392134
Enamine
(4-bromo-1,2-thiazol-5-yl)methanamine
Größe auswählen
100 MG
455,80 €
250 MG
631,30 €
500 MG
969,30 €
1 G
1.229,30 €
2.5 G
2.365,50 €
5 G
3.479,60 €
Lieferanten-SKU: EN300-266286-100MG
455,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
455,80 €
250 MG
631,30 €
500 MG
969,30 €
1 G
1.229,30 €
2.5 G
2.365,50 €
5 G
3.479,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-266286-100MG
455,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-bromoisothiazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C4H5BrN2S/c5-3-2-7-8-4(3)1-6/h2H,1,6H2
InChIKey
PVGREBNMTPTWQI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266286
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266286
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)