Merck
ENA947389615
Enamine
6-(chloromethyl)quinoline hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
106,10 €
250 MG
132,10 €
500 MG
181,50 €
1 G
220,50 €
2.5 G
389,50 €
5 G
553,30 €
10 G
800,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-642996-100MG
106,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
106,10 €
250 MG
132,10 €
500 MG
181,50 €
1 G
220,50 €
2.5 G
389,50 €
5 G
553,30 €
10 G
800,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-642996-100MG
106,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
181-182
Iupac Name
6-(chloromethyl)quinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H8ClN.ClH/c11-7-8-3-4-10-9(6-8)2-1-5-12-10;/h1-6H,7H2;1H
InChIKey
SFSJEEURWPMFDR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-642996
Melting Point
181-182
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-642996
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)